Learn More
Tetrakis(triphenylphosphine)nickel(0), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15481247
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 15481247
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 032101.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Tetrakis(triphenylphosphine)nickel(0) is a catalyst for coupling reactions of organic halides, organometallic compounds and also for the cyclooligomerization of cumulenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15133-82-1
Formula molecolare C72H60NiP4
Molecular Weight (g/mol) 1107.86
Numero MDL MFCD00010011
InChI Key KFBKRCXOTTUAFS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ni pph3 4, tetrakis triphenylphosphine nickel, tetrakis triphenylphosphine nickel 0, nickel-tetrakis triphenylphosphine, tetrakis triphenylphosphine nickel 0 , ni 4-7 % approx.
PubChem CID 11979963
IUPAC Name nickel;triphenylphosphane
SMILES [Ni].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrakis(triphenylphosphine)nickel(0)
Punto di fusione 123°C to 128°C
Colore Brown
Formula lineare Ni[P(C6H5)3]4
Quantità 250 mg
Numero UN UN1325
Sensibilità Air & Moisture Sensitive
Peso formulazione 1107.83
Forma fisica Crystalline