Learn More
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0), 99.8% (metals basis), Pd 9% min
Codice prodotto. 11376058
Click to view available options
Quantità:
0.5 g
2 g
10 g
Dimensione della confezione:
0.50g
10g
2g
Codice prodotto. 11376058
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010548.04
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Hydrosilation, isomerization, carbonylation | CAS: 14221-01-3 | C72H60P4Pd | 1155.59 g/mol
Widely used as a catalyst for palladium-catalyzed coupling reactions including Suzuki coupling, Sonogashira coupling, Heck reaction, Negishi coupling and Stille coupling. Used in isomerization, carbonylation, oxidation, and C-C bond formation reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14221-01-3
Formula molecolare C72H60P4Pd
Molecular Weight (g/mol) 1155.59
Numero MDL MFCD00010012
InChI Key NFHFRUOZVGFOOS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11979704
SMILES [Pd].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)
Punto di fusione 100°C to 105°C
Intervallo percentuale saggio 99.8% (metals basis), Pd 9% min.
Quantità 2 g
Beilstein 6704828
Sensibilità Air sensitive
Sinonimo tetrakis triphenylphosphine palladium, tetrakis triphenylphosphine palladium 0, pd pph3 4, tetrakis triphenylphosphine palladium o, tetra triphenylphosphine palladium, palladium-tetrakis triphenylphosphine, palladium 0 tetrakis triphenylphosphine, palladium, tetrakis triphenylphosphine-, t-4
Informazioni di solubilità Insoluble in water. Soluble in benzene,ethanol and chloroform
IUPAC Name palladium;triphenylphosphane
Peso formulazione 1155.57
Forma fisica Crystalline
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: tetrakis(triphenylphosphine)-palladium