Learn More
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0), 99.9%, (trace metal basis)
Codice prodotto. 12065360 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12065360 5 g 5g
12055360 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12065360 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 441400050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 14221-01-3 | C72H60P4Pd | 1155.59 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per analisi con tracce estremamente ridotte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14221-01-3
Formula molecolare C72H60P4Pd
Molecular Weight (g/mol) 1155.59
Numero MDL MFCD00010012
InChI Key NFHFRUOZVGFOOS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetrakis triphenylphosphine palladium, tetrakis triphenylphosphine palladium 0, pd pph3 4, tetrakis triphenylphosphine palladium o, tetra triphenylphosphine palladium, palladium-tetrakis triphenylphosphine, palladium 0 tetrakis triphenylphosphine, palladium, tetrakis triphenylphosphine-, t-4
PubChem CID 11979704
IUPAC Name palladium;triphenylphosphane
SMILES [Pd].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)
Punto di fusione 103.0°C to 107.0°C
Intervallo percentuale saggio 99.9%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare [(C6H5)3P]4Pd
Quantità 5 g
Indice di Merck 15,9367
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
Peso formulazione 1155.58
Percent Purity 99.9%
Grado Base per metalli in tracce
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.