Learn More
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0), 99%
Codice prodotto. 10762051 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10762051 1 g Bottiglia in vetro 1g
10492391 5 g Bottiglia in vetro 5g
10326382 25 g Bottiglia in vetro 25g
11924361 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10762051 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 202380010
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 14221-01-3 | C72H60P4Pd | 1155.59 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14221-01-3
Formula molecolare C72H60P4Pd
Molecular Weight (g/mol) 1155.59
Numero MDL MFCD00010012
InChI Key NFHFRUOZVGFOOS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetrakis triphenylphosphine palladium, tetrakis triphenylphosphine palladium 0, pd pph3 4, tetrakis triphenylphosphine palladium o, tetra triphenylphosphine palladium, palladium-tetrakis triphenylphosphine, palladium 0 tetrakis triphenylphosphine, palladium, tetrakis triphenylphosphine-, t-4
PubChem CID 11979704
IUPAC Name palladium;triphenylphosphane
SMILES [Pd].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Materiale o nome chimico Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)
Punto di fusione 103.0°C to 107.0°C
Colore Khaki to Yellow
Analisi elementare 98.5% min.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare [(C6H5)3P]4Pd
Quantità 1 g
Fieser 06,571; 07,357; 08,472; 09,451; 10,384; 11,503; 12,468; 13,34; 14,177; 16,98; 17,327
Indice di Merck 15,9367
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
Peso formulazione 1155.58
Percent Purity 99%
Forma fisica Fine Powder or Platelets
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)
Signalwort
  • Attenzione
Gefahrenkategorie
  • Tossicità acuta Categoria 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Nocivo se ingerito.
Sicherheitshinweis
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.