Learn More
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0), TRC
Codice prodotto. 30415924
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30415924 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30415924 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT2963905G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)
CAS 14221-01-3
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C72H60P4Pd
Quantità 5 g
Sinonimo Pd(PPh3)4, Tetrakis(triphenylphosphine)palladium
InChI Formula InChI=1S/4C18H15P.Pd/c4*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;/h4*1-15H;
SMILES [Pd].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9.c%10ccc(cc%10)P(c%11ccccc%11)c%12ccccc%12
IUPAC Name palladium;triphenylphosphane
Molecular Weight (g/mol) 1155.56
Peso formulazione 1154.268
Percent Purity >95