Learn More
beta-Tetralone, 95%
Codice prodotto. 10115700 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10115700 25 g Bottiglia in vetro 25g
10105700 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10115700 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 302830250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 530-93-8 | C10H10O | 146.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 530-93-8
Formula molecolare C10H10O
Molecular Weight (g/mol) 146.19
Numero MDL MFCD00001727
InChI Key KCKZIWSINLBROE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-tetralone, beta-tetralone, 1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthalenone, 3,4-dihydronaphthalen-2 1h-one, 1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-one, 2 1h-naphthalenone, 3,4-dihydro, .beta.-tetralone, tetralin-2-one, 3,4-dihydro-2 1h-naphthalenone, 3,4-dihydro-2-oxonaphthalene
PubChem CID 68266
IUPAC Name 3,4-dihydro-1H-naphthalen-2-one
SMILES C1CC2=CC=CC=C2CC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico β-Tetralone
Nota nome 95%
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 18.0°C
Colore Yellow
Densità 1.1060g/mL
Punti di ebollizione 131.0°C to 133.0°C (11.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5590 to 1.5630
Quantità 25 g
Beilstein 07, 370
Gravità specifica 1.106
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether and benzene
Peso formulazione 146.19
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid or Low Melting Solid