Learn More
alpha-Tetralone, 98%
Codice prodotto. 10337070 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10337070 500 g Bottiglia in vetro 500g
10011620 25 g Bottiglia in vetro 25g
10284800 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10337070 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 138315000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-10-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 529-34-0 | C10H10O | 146.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 529-34-0
Formula molecolare C10H10O
Molecular Weight (g/mol) 146.19
Numero MDL MFCD00001688
InChI Key XHLHPRDBBAGVEG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo alpha-tetralone, 1-tetralone, 3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 3,4-dihydro-1 2h-naphthalenone, tetralone, a-tetralone, 1-oxotetralin, 1 2h-naphthalenone, 3,4-dihydro, .alpha.-tetralone
PubChem CID 10724
IUPAC Name 3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one
SMILES O=C1CCCC2=CC=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico α-Tetralone
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 5.0°C to 6.0°C
Colore Brown to Yellow
Densità 1.0960g/mL
Punti di ebollizione 127.0°C (13.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 130°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5675 to 1.5695
Quantità 500 g
Beilstein 07, 370
Gravità specifica 1.096
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hexane
Peso formulazione 146.19
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid