Learn More
Tetramethyl Ammonium Hydrogen Sulfate, for HPLC, Certified, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10090410 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Recipiente in vetro
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10090410 5 g Recipiente in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10090410 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore T/0935/44
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Punto di fusione 295°C
CAS 80526-82-5
Colore White
Forma fisica Powder/Solid
Quantità 5 g
Formula molecolare C4H13NO4S
Numero MDL 36149
Sinonimo tetramethylammonium hydrogen sulfate, tetramethylammonium bisulfate, tetramethylammonium hydrogen sulphate, tetramethylammonium hydrogensulfate, hydrogen sulfate; tetramethylazanium, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, sulfate 1:1, hydrogen sulfate; tetramethylammonium, acmc-209pjn, ch3 4n hso4 .h2o, tetramethylammonium bisulfate solution
InChI Key DWTYPCUOWWOADE-UHFFFAOYSA-M
SMILES C[N+](C)(C)C.OS(=O)(=O)[O-]
IUPAC Name hydrogen sulfate;tetramethylazanium
Molecular Weight (g/mol) 171.211
PubChem CID 157340
Peso formulazione 171.21g/mol
Imballaggio Recipiente in vetro
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetramethylammonium hydrogensulfate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.