Learn More
Tetramethyl Ammonium Hydroxide, Extra Pure, Solution 25% In Water, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10558260 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10558260 25 mL 25mL
10132450 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10558260 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore T/0940/04
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 75-59-2
Formula molecolare C4H13NO
Molecular Weight (g/mol) 91.154
Numero MDL 8280
InChI Key WGTYBPLFGIVFAS-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo tetramethylammonium hydroxide, tmah, hydroxyde de tetramethylammonium, nmw-w, nmd 3, tetramethyl ammonium hydroxide, unii-5gkp7317q2, ammonium, tetramethyl-, hydroxide, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, tetramethylammoniumhydroxide
PubChem CID 60966
IUPAC Name tetramethylazanium;hydroxide
SMILES C[N+](C)(C)C.[OH-]
Specifica
Punti di ebollizione 102°C
Punto di fusione -25°C
Colore Yellow
pH 13
Forma fisica Liquid
Quantità 25 mL
Peso formulazione 91.15g/mol
Imballaggio HDPE plastic bottle
Pressione del vapore 16mmHg (25°C)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetramethylammonium hydroxide, 25% in water
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H370-Provoca danni agli organi.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P308+P311-In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetramethylammoniumhydroxide