Learn More
Tetramethyl Methylenebis(phosphonate), TRC
Codice prodotto. 30452499
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30452499 100 mg 100mg
30450589 50 mg 50mg
30450491 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30452499 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT889680100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16001-93-7
Formula molecolare C5H14O6P2
Molecular Weight (g/mol) 232.1
IUPAC Name bis(dimethoxyphosphoryl)methane
SMILES COP(=O)(CP(=O)(OC)OC)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Tetramethyl Methylenebis(phosphonate)
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C5H14O6P2/c1-8-12(6,9-2)5-13(7,10-3)11-4/h5H2,1-4H3
Peso formulazione 232.0266