Learn More
Tetramethylammonium Borohydride, TRC
Codice prodotto. 30426152
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30426152 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30426152 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT2046751G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tetramethylammonium Borohydride
CAS 16883-45-7
Formula molecolare C4 H12 N . B
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C4H12N.B/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;/q+1;-1
SMILES [B-].C[N+](C)(C)C
IUPAC Name boron(1-);tetramethylazanium
Molecular Weight (g/mol) 84.956
Peso formulazione 85.106