Learn More
Tetramethylammonium Chloride, TRC
Codice prodotto. 30416154
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30416154 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30416154 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT300150100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tetramethylammonium Chloride
CAS 75-57-0
Formula molecolare C4H12ClN
Quantità 100 g
Sinonimo N,N,N-Trimethylmethanaminium Chloride, TMAC 100, Tetramine, Tetramine Chloride
InChI Formula InChI=1S/C4H12N.ClH/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)C
IUPAC Name tetramethylazanium;chloride
Molecular Weight (g/mol) 109.6
Peso formulazione 109.0658