Learn More
Tetramethylammonium Dichloroiodate, TRC
Codice prodotto. 30411181
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30411181 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30411181 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT3002001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tetramethylammonium Dichloroiodate
CAS 1838-41-1
Formula molecolare C4H12Cl2IN
Quantità 1 g
Sinonimo N,N,N-Trimethylmethanaminium Dichloroiodate(1-), Tetramethylammonium Dichloroiodate(I), Tetramethylammonium Chloroiodate(I), Ammonium','tetramethyl-','dichloroiodate(1-) (8CI), Ammonium','tetramethyl-','dichloroiodate(I) (7CI), Iodate(1-)','dichloro-','N,N,N-trimethylmethanaminium (9CI), Iodate(1-)','dichloro-','tetramethylammonium (8CI), Methanaminium','N,N,N-trimethyl-','dichloroiodate(1-) (9CI)
InChI Formula InChI=1S/C4H12N.Cl2I/c1-5(2,3)4;1-3-2/h1-4H3;/q+1;-1
SMILES C[N+](C)(C)C.Cl[I-]Cl
IUPAC Name Methanaminium','N,N,N-trimethyl-','dichloroiodate(1-) (1:1)
Molecular Weight (g/mol) 271.96
Peso formulazione 270.94