Learn More
Tetramethylammonium fluoride tetrahydrate, 98%
Codice prodotto. 10041660 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10041660 5 g Bottiglia in vetro 5g
10397070 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10041660 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 148070050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.65€
    33.40€ / 5g
    Risparmia 2.25€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 17787-40-5 | C4H12FN·4H2O | 165.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalizzatore a trasferimento di fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17787-40-5
Formula molecolare C4H12FN·4H2O
Molecular Weight (g/mol) 165.21
Numero MDL MFCD00149968
InChI Key HQFTZNVQVRRDLN-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo tetramethylammonium fluoride tetrahydrate, tetramethylazanium fluoride tetrahydrate, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, fluoride, tetrahydrate, tetramethylammonium tetrahydrate fluoride, tetramethylammonium ion tetrahydrate fluoride, acmc-1c8r1, tetramethylammoniumfluoridetetrahydrate, methanaminium,n,n,n-trimethyl-,fluoride,tetrahydrate 9ci, tetramethylamine, fluoride, hydrate, hydrate, hydrate, hydrate, methanaminium,n,n,n-trimethyl-, fluoride, tetrahydrate 9ci
PubChem CID 2723808
IUPAC Name tetramethylazanium;fluoride;tetrahydrate
SMILES C[N+](C)(C)C.O.O.O.O.[F-]
Specifica
Materiale o nome chimico Tetramethylammonium fluoride tetrahydrate
Nota nome 98%
Punto di fusione 39°C to 44°C
Punto d'infiammabilità >112°C
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)4NF·4H2O
Quantità 5 g
Fieser 07,358
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 165.21
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetramethylammonium fluoride tetrahydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.