Learn More
Tetramethylammonium hydrogensulfate, 99+%, HPLC grade
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10415125 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10415125 50 g Bottiglia in vetro 50g
10565291 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10415125 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 343830500
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 80526-82-5 | C4H13NO4S | 171.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For ion pair chromatography, Phase transfer catalyst
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 80526-82-5
Formula molecolare C4H13NO4S
Molecular Weight (g/mol) 171.21
Numero MDL MFCD00036149
InChI Key DWTYPCUOWWOADE-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo tetramethylammonium hydrogen sulfate, tetramethylammonium bisulfate, tetramethylammonium hydrogen sulphate, tetramethylammonium hydrogensulfate, hydrogen sulfate; tetramethylazanium, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, sulfate 1:1, hydrogen sulfate; tetramethylammonium, acmc-209pjn, ch3 4n hso4 .h2o, tetramethylammonium bisulfate solution
PubChem CID 157340
IUPAC Name hydrogen sulfate;tetramethylazanium
SMILES C[N+](C)(C)C.OS(=O)(=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Tetramethylammonium hydrogensulfate
Absorbance (0.005M in water), (0.005 M in water) at 0nm, 0.05 max. at 220nm, 0.15 max. at 200nm
Punto di fusione 295.0°C to 297.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 50 g
Peso formulazione 171.21
Percent Purity 99+%
Grado HPLC
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetramethylammonium hydrogensulfate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.