Learn More
Tetramethylammonium hydroxide, 25% w/w aq. soln., Electronic Grade, 99.9999% (metals basis)
Descrizione
Tetramethylammonium hydroxide is used to produce tetramethyl-ammonium azide. It is used as an anisotropic etchant of silicon, basic solvent in the development of acidic photoresist in photolithography process, as surfactant in the synthesis of ferrofluid and as a polarographic reagent. It finds application in the production of organic silicon, where it is used for computer silicon wafer surface brightener and cleaning agent. It is also involved in the purification of some metallic elements.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tetramethylammonium Hydroxide |
| Colore | Colorless to Yellow |
| Densità | 1.016 g/mL |
| Punti di ebollizione | ∼102°C |
| Note percentuale saggio | (metals basis) |
| Formula lineare | (CH3)4NOH |
| Indice di rifrazione | 1.384 |
| Quantità | 1 L |
| Numero UN | 1835 |
| Beilstein | 3558708 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Tetramethylammonium hydroxide, 25% w/w aqueous soluion, Electronic Grade
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- H300+H310-Mortale in caso di ingestione o a contatto con la pelle
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H370-Provoca danni agli organi.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali..