Learn More
Tetramethylammonium hydroxide, 25% w/w aq. soln., Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Tetramethylammonium hydroxide is used to produce tetramethyl-ammonium azide. It is used as an anisotropic etchant of silicon, as a basic solvent in the development of acidic photoresist in photolithography process, as a surfactant in the synthesis of ferrofluid and as a polarographic reagent. It finds application in the production of organic silicon, where it is used for computer silicon wafer surface brighteners and as a cleaning agent. It is also involved in the purification of some metallic elements.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tetramethylammonium hydroxide is used to produce tetramethyl-ammonium azide. It is used as an anisotropic etchant of silicon, as a basic solvent in the development of acidic photoresist in photolithography process, as a surfactant in the synthesis of ferrofluid and as a polarographic reagent. It finds application in the production of organic silicon, where it is used for computer silicon wafer surface brighteners and as a cleaning agent. It is also involved in the purification of some metallic elements.
Solubility
Miscible with water.
Notes
Air sensitive. Incompatible with strong oxidizing agents, strong acids, aluminum, alkali metals, strong oxidizing agents, acids, acid chlorides, acid anhydrides and halogens.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tetramethylammonium hydroxide |
| Densità | 1.014 |
| Punti di ebollizione | ∼102°C |
| Formula lineare | (CH3)4NOH |
| Indice di rifrazione | 1.384 |
| Quantità | 1 L |
| Numero UN | UN1835 |
| Beilstein | 3558708 |
| Sensibilità | Air Sensitive |
| Indice di Merck | 14,9224 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Tetramethylammonium hydroxide, 25% w/w aqueous solution
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 3
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- H301-Tossico se ingerito.
- H310-Letale per contatto con la pelle.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H370-Provoca danni agli organi.
- H372-Provoca danni agli organi.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P330-Sciacquare la bocca.
- MIXTURE LIST-Contain: Tetramethylammoniumhydroxide