Learn More
Tetramethylammonium hydroxide, 25% in water
Codice prodotto. 13448568 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
13448568 5 kg Plastic bottle 5kg
10465281 100 g Plastic bottle 100g
10475005 1 kg Plastic bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 13448568 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 420520050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 75-59-2 | C4H13NO | 91.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalizzatore a trasferimento di fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tetramethylammonium hydroxide
Nota nome 25% in Water
CAS 75-59-2, 7732-18-5
Punto di fusione -25.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0140g/mL
Punti di ebollizione 102.0°C
Punto d'infiammabilità >95°C
Imballaggio Plastic bottle
Formula molecolare C4H13NO
Formula lineare (CH3)4NOH
Indice di rifrazione 1.3780 to 1.3840 (20°C, 589nm)
Numero MDL MFCD00008280
Quantità 5 kg
Beilstein 04,5
Fieser 11,514
Indice di Merck 15,9371
Gravità specifica 1.014
Sinonimo tetramethylammonium hydroxide, tmah, hydroxyde de tetramethylammonium, nmw-w, nmd 3, tetramethyl ammonium hydroxide, unii-5gkp7317q2, ammonium, tetramethyl-, hydroxide, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, tetramethylammoniumhydroxide
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
InChI Key WGTYBPLFGIVFAS-UHFFFAOYSA-M
SMILES C[N+](C)(C)C.[OH-]
IUPAC Name tetramethylazanium;hydroxide
Molecular Weight (g/mol) 91.15
PubChem CID 60966
Viscosità 3.13 mPa.s (19°C)
Peso formulazione 91.15
Percent Purity 23 to 27%
Forma fisica Solution
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetramethylammonium hydroxide, 25% in water
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H370-Provoca danni agli organi.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P330-Sciacquare la bocca.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetramethylammoniumhydroxide