Learn More
Tetramethylammonium hydroxide, 25 wt% in methanol
Codice prodotto. 10284850 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10284850 500 g Plastic bottle 500g
10274850 100 g Plastic bottle 100g
11975441 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10284850 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 138355000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    142.00€
    132.00€ / 500g
    Risparmia 10.00€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 75-59-2 | C4H13NO | 91.154 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalizzatore a trasferimento di fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tetramethylammonium hydroxide
Nota nome 25 wt. % in Methanol
CAS 75-59-2, 67-56-1
Punti di ebollizione 65.0°C
Punto di fusione -98.0°C
Densità 0.9000g/mL
Imballaggio Plastic bottle
Gravità specifica 0.9
Formula molecolare C4H13NO
Formula lineare (CH3)4NOH
Numero MDL MFCD00008280
Quantità 500 g
Punto d'infiammabilità 6°C
Sinonimo tetramethylammonium hydroxide, tmah, hydroxyde de tetramethylammonium, nmw-w, nmd 3, tetramethyl ammonium hydroxide, unii-5gkp7317q2, ammonium, tetramethyl-, hydroxide, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, tetramethylammoniumhydroxide
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
InChI Key WGTYBPLFGIVFAS-UHFFFAOYSA-M
SMILES C[N+](C)(C)C.[OH-]
IUPAC Name tetramethylazanium;hydroxide
Molecular Weight (g/mol) 91.154
PubChem CID 60966
Peso formulazione 91.15