Learn More
Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate, 97%
Codice prodotto. 10606442 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10606442 25 g Bottiglia in vetro 25g
10134550 100 g Bottiglia in vetro 100g
10609443 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10606442 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 207520250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.10€
    53.50€ / 25g
    Risparmia 3.60€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 10424-65-4 | C4H23NO6 | 181.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalizzatore a trasferimento di fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10424-65-4
Formula molecolare C4H23NO6
Molecular Weight (g/mol) 181.23
Numero MDL MFCD00149566
InChI Key MYXKPFMQWULLOH-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo tetramethylammonium hydroxide pentahydrate, b2hkt2lckq, unii-b2hkt2lckq, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, pentahydrate, tmaoh, tetramethylammoniumhydroxid, tetrametanoamonio hydroxido, tetrametiloamonio hydroxido, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, hydrate 1:1:5, acmc-2098bm
PubChem CID 82620
IUPAC Name tetramethylazanium;hydroxide;pentahydrate
SMILES O.O.O.O.O.[OH-].C[N+](C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate
Punto di fusione 62.0°C to 71.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)4NOH·5H2O
Quantità 25 g
Beilstein 04, 50
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Peso formulazione 181.23
Percent Purity 97%
Forma fisica Hygroscopic Crystals