Learn More
Tetramethylammonium Hydroxide Pentahydrate, TRC
Codice prodotto. 30416511
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30416511 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30416511 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT07649525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tetramethylammonium Hydroxide Pentahydrate
CAS 10424-65-4
Formula molecolare C4H23NO6
Quantità 25 g
Sinonimo Methanaminium','N,N,N-trimethyl-','hydroxide','hydrate (1:1:5) (ACI), Ammonium','tetramethyl-','hydroxide','pentahydrate (8CI), Methanaminium','N,N,N-trimethyl-','hydroxide','pentahydrate (9CI), Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate
InChI Formula InChI=1S/C4H12N.6H2O/c1-5(2,3)4;;;;;;/h1-4H3;6*1H2/q+1;;;;;;/p-1
SMILES O.O.O.O.O.[OH-].C[N+](C)(C)C
IUPAC Name tetramethylazanium;hydroxide;pentahydrate
Molecular Weight (g/mol) 181.23
Peso formulazione 181.1525