Learn More
Tetramethylammonium Hydroxide Solution, 25% in H2O, TraceSELECT™, Honeywell™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mL
Dimensione della confezione:
250mL
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tetramethylammonium hydroxide solution |
| CAS | 75-59-2 |
| Densità | 1.020g/mL at 20°C |
| Formula molecolare | C4H13NO |
| Formula lineare | (CH3)4N(OH) |
| Numero MDL | MFCD00008280 |
| Quantità | 250 mL |
| Numero UN | UN1835 |
| Beilstein | 3558708 |
| Sinonimo | tetramethylammonium hydroxide, tmah, hydroxyde de tetramethylammonium, nmw-w, nmd 3, tetramethyl ammonium hydroxide, unii-5gkp7317q2, ammonium, tetramethyl-, hydroxide, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, tetramethylammoniumhydroxide |
| Vedi altri risultati |