Learn More
Tetramethylammonium perchlorate, 98%
Codice prodotto. 10782402 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10782402 25 g 25g
11955451 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10782402 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 420560250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.00€
    133.00€ / 25g
    Risparmia 4.00€
    2% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2537-36-2 | C4H12ClNO4 | 173.59 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Oxidation reagent, Phase transfer catalyst
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2537-36-2
Formula molecolare C4H12ClNO4
Molecular Weight (g/mol) 173.59
Numero MDL MFCD00043207
InChI Key ZCWKIFAQRXNZCH-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo tetramethylammonium perchlorate, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, perchlorate, n,n,n-trimethylmethanaminium perchlorate, ammonium, tetramethyl-, perchlorate, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, perchlorate 1:1, c4h12n.clo4, acmc-20ajj6, tetramethylazanium perchlorate, tetramethylammonium perchlorate 25g, wln: 2k2&2&2 &wgw
PubChem CID 17337
IUPAC Name tetramethylazanium;perchlorate
SMILES C[N+](C)(C)C.[O-][Cl](=O)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Tetramethylammonium perchlorate
Punto di fusione 300.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (on dry base)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare (CH3)4NClO4
Quantità 25 g
Peso formulazione 173.6
Percent Purity 98%
Forma fisica Fine Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetramethylammonium perchlorate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido comburente Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.