Learn More
Tetramethylene sulfone, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic drum
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Materiale o nome chimico | Tetramethylene sulfone |
Punto di fusione | 27.4°C to 27.8°C |
Colore | Yellow |
Densità | 1.2600g/mL |
Punti di ebollizione | 285.0°C |
Punto d'infiammabilità | 165°C |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 99% min. (GC) |
Imballaggio | Glass bottle |
Indice di rifrazione | 1.4820 to 1.4850 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Tetramethylene sulfone
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- H302-Nocivo se ingerito.
- H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.