Learn More
Tetramethylene sulfone, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4509948
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic drum
126-33-0
C4H8O2S
120.17
MFCD00005484
HXJUTPCZVOIRIF-UHFFFAOYSA-N
sulfolane, tetramethylene sulfone, tetrahydrothiophene 1,1-dioxide, sulfolan, sulpholane, sulfalone, sulphoxaline, 1,1-dioxothiolan, dioxothiolan, thiophan sulfone
31347
CHEBI:74794
thiolane 1,1-dioxide
O=S1(=O)CCCC1
126-33-0
C4H8O2S
120.17
MFCD00005484
HXJUTPCZVOIRIF-UHFFFAOYSA-N
sulfolane, tetramethylene sulfone, tetrahydrothiophene 1,1-dioxide, sulfolan, sulpholane, sulfalone, sulphoxaline, 1,1-dioxothiolan, dioxothiolan, thiophan sulfone
31347
CHEBI:74794
thiolane 1,1-dioxide
O=S1(=O)CCCC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Tetramethylene sulfone
Punto di fusione 27.4°C to 27.8°C
Colore Yellow
Densità 1.2600g/mL
Punti di ebollizione 285.0°C
Punto d'infiammabilità 165°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Indice di rifrazione 1.4820 to 1.4850
Quantità 250 mL
Beilstein 17,I,5
Fieser 01,1144; 02,402; 05,651; 13,256
Indice di Merck 15,9085
Gravità specifica 1.26
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in diluted mineral acids, soluble in acetone, benzene and toluene, freely soluble in alcohol
Viscosità 10.34 mPa.s (30°C)
Peso formulazione 120.17
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid After Melting
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetramethylene sulfone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.