Learn More
Tetramethylene sulfone, 99+%
Codice prodotto. 15129183 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
250mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15129183 10 L Plastic drum 10L
10225000 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
10627943 1 L Bottiglia in vetro 1L
11914561 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15129183 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 138430100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 126-33-0 | C4H8O2S | 120.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 126-33-0
Formula molecolare C4H8O2S
Molecular Weight (g/mol) 120.17
Numero MDL MFCD00005484
InChI Key HXJUTPCZVOIRIF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sulfolane, tetramethylene sulfone, tetrahydrothiophene 1,1-dioxide, sulfolan, sulpholane, sulfalone, sulphoxaline, 1,1-dioxothiolan, dioxothiolan, thiophan sulfone
PubChem CID 31347
ChEBI CHEBI:74794
IUPAC Name thiolane 1,1-dioxide
SMILES O=S1(=O)CCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico Tetramethylene sulfone
Punto di fusione 27.4°C to 27.8°C
Colore Yellow
Densità 1.2600g/mL
Punti di ebollizione 285.0°C
Punto d'infiammabilità 165°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Plastic drum
Indice di rifrazione 1.4820 to 1.4850
Quantità 10 L
Beilstein 17,I,5
Fieser 01,1144; 02,402; 05,651; 13,256
Indice di Merck 15,9085
Gravità specifica 1.26
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in diluted mineral acids, soluble in acetone, benzene and toluene, freely soluble in alcohol
Viscosità 10.34 mPa.s (30°C)
Peso formulazione 120.17
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid After Melting
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetramethylene sulfone
Avvertenza
  • Attenzione||Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.