Learn More
Tetramethylene sulfoxide, 97%
Codice prodotto. 10260972 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10260972 5 g Bottiglia in vetro 5g
10306500 25 g Bottiglia in vetro 25g
10285040 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10260972 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 138440050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1600-44-8 | C4H8OS | 104.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1600-44-8
Formula molecolare C4H8OS
Molecular Weight (g/mol) 104.17
Numero MDL MFCD00005477
InChI Key ISXOBTBCNRIIQO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetramethylene sulfoxide, tetrahydrothiophene 1-oxide, thiophane oxide, tetrahydrothiophene oxide, thiophane monoxide, thiophane 1-oxide, thiophene, tetrahydro-, 1-oxide, tetramethylene sulphoxide, thiophene, tetrahydro, 1-oxide, tetrametylene sulfoxide
PubChem CID 1128
IUPAC Name thiolane 1-oxide
SMILES C1CCS(=O)C1
Specifica
Materiale o nome chimico Tetramethylene sulfoxide
Nota nome 98+%
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.1500g/mL
Punti di ebollizione 235.0°C to 237.0°C
Punto d'infiammabilità >112°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5180 to 1.5220
Quantità 5 g
Fieser 01,1145
Gravità specifica 1.15
Peso formulazione 104.17
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid