Learn More
Tetramethylene sulfoxide, 97%
Codice prodotto. 10306500 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10306500 25 g Bottiglia in vetro 25g
10260972 5 g Bottiglia in vetro 5g
10285040 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10306500 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 138440250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Add to basket
CAS: 1600-44-8 | C4H8OS | 104.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1600-44-8
Formula molecolare C4H8OS
Molecular Weight (g/mol) 104.17
Numero MDL MFCD00005477
InChI Key ISXOBTBCNRIIQO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetramethylene sulfoxide, tetrahydrothiophene 1-oxide, thiophane oxide, tetrahydrothiophene oxide, thiophane monoxide, thiophane 1-oxide, thiophene, tetrahydro-, 1-oxide, tetramethylene sulphoxide, thiophene, tetrahydro, 1-oxide, tetrametylene sulfoxide
PubChem CID 1128
IUPAC Name thiolane 1-oxide
SMILES C1CCS(=O)C1
Specifications
Materiale o nome chimico Tetramethylene sulfoxide
Nota nome 98+%
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.1500g/mL
Punti di ebollizione 235.0°C to 237.0°C
Punto d'infiammabilità >112°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5180 to 1.5220
Quantità 25 g
Fieser 01,1145
Gravità specifica 1.15
Peso formulazione 104.17
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid