Learn More
Tetramethylphosphonium bromide, 97%
Codice prodotto. 11409026
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11409026 1 g 1g
11419026 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11409026 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A17907.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 4519-28-2 | C4H12BrP | 171.02 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate and in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is used as a pharmaceutical intermediate and in chemical research.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Hygroscopic. Store away from water/moisture and oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition. Store under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4519-28-2
Formula molecolare C4H12BrP
Molecular Weight (g/mol) 171.02
Numero MDL MFCD00011802
InChI Key ZTXFOCMYRCGSMU-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo tetramethylphosphonium bromide, tetramethylphosphanium bromide, acmc-1ai8x, ch3 4pbr, tetramethyl phosphonium bromide, phosphonium, tetramethyl-, bromide
PubChem CID 357594
IUPAC Name tetramethylphosphanium;bromide
SMILES [Br-].C[P+](C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Tetramethylphosphonium bromide
Quantità 1 g
Sensibilità Hygroscopic
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 171.03
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetramethylphosphonium bromide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetramethylphosphoni