Learn More
Tetramethylphosphonium Bromide, TRC
Codice prodotto. 30450042
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30450042 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30450042 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT89028050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tetramethylphosphonium Bromide
CAS 4519-28-2
Formula molecolare C4 H12 P . Br
Quantità 50 mg
Sinonimo Phosphonium','tetramethyl-','bromide (8CI','9CI), Tetramethylphosphonium bromide (7CI), NSC 617067
InChI Formula InChI=1S/C4H12P.BrH/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Br-].C[P+](C)(C)C
IUPAC Name tetramethylphosphanium;bromide
Molecular Weight (g/mol) 171.016
Peso formulazione 169.986