Learn More
Tetramethylpyrazine, TRC
Codice prodotto. 30454539
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30454539 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30454539 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT30464510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3,5,6-Tetramethylpyrazine
CAS 1124-11-4
Formula molecolare C8 H12 N2
Quantità 10 g
Sinonimo Pyrazine','2,3,5,6-tetramethyl-, Pyrazine','tetramethyl- (6CI,7CI,8CI,9CI), 2,3,5,6-Tetramethylpyrazine, BS factor, Chuanxingzine, Ligustrazin, Ligustrazine, NSC 36080, NSC 46451, Tetramethylpyrazine, Tetrapyrazine
InChI Formula InChI=1S/C8H12N2/c1-5-6(2)10-8(4)7(3)9-5/h1-4H3
SMILES Cc1nc(C)c(C)nc1C
IUPAC Name 2,3,5,6-tetramethylpyrazine
Molecular Weight (g/mol) 136.19
Peso formulazione 136.1