Learn More
Tetramethylsilane, 99.9+%, NMR grade
Codice prodotto. 10615192 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10615192 25 g Bottiglia in vetro 25g
10553301 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10615192 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 138470250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 75-76-3 | C4H12Si | 88.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-76-3
Formula molecolare C4H12Si
Molecular Weight (g/mol) 88.23
Numero MDL MFCD00008274
InChI Key CZDYPVPMEAXLPK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo silane, tetramethyl, tetramethylsilicane, tetramethyl silane, silicon, tetramethyl, tetramethyl-silane, unii-41y0rbg14q, me4si, ch3 4si, si ch3 4, chembl68073
PubChem CID 6396
ChEBI CHEBI:85361
IUPAC Name tetramethylsilane
SMILES C[Si](C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Tetramethylsilane
Nota nome 99.9+%
Punto di fusione -99.0°C
Colore Colorless
Densità 0.6400g/mL
Punti di ebollizione 26.0°C to 28.0°C
Punto d'infiammabilità −27°C
Intervallo percentuale saggio 99.9% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare Si(CH3)4
Indice di rifrazione 1.3585
Quantità 25 g
Beilstein 04, 625
Indice di Merck 15, 9377
Gravità specifica 0.64
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.02g/L (25°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Peso formulazione 88.22
Percent Purity 99.9+%
Forma fisica Volatile Liquid