Learn More
Tetramethylsilane, 99%, AcroSeal™
Codice prodotto. 10205004 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10205004 100 mL AcroSeal™ Glass Bottle 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10205004 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 427331000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Add to basket
CAS: 75-76-3 | C4H12Si | 88.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Tetramethylsilane
CAS 75-76-3
Punto di fusione -99°C
Colore Colorless
Densità 0.6400g/mL
Punti di ebollizione 26°C to 28°C
Punto d'infiammabilità -27°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Formula molecolare C4H12Si
Formula lineare Si(CH3)4
Indice di rifrazione 1.3585
Numero MDL MFCD00008274
Quantità 100 mL
Indice di Merck 15, 9377
Gravità specifica 0.64
Sinonimo silane, tetramethyl, tetramethylsilicane, tetramethyl silane, silicon, tetramethyl, tetramethyl-silane, unii-41y0rbg14q, me4si, ch3 4si, si ch3 4, chembl68073
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.02g/L (25°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
InChI Key CZDYPVPMEAXLPK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si](C)(C)C
IUPAC Name tetramethylsilane
Molecular Weight (g/mol) 88.23
PubChem CID 6396
ChEBI CHEBI:85361
Peso formulazione 88.22
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid