Learn More
Tetramethylsilane, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-198986
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Glass bottle
75-76-3
C4H12Si
88.23
MFCD00008274
CZDYPVPMEAXLPK-UHFFFAOYSA-N
silane, tetramethyl, tetramethylsilicane, tetramethyl silane, silicon, tetramethyl, tetramethyl-silane, unii-41y0rbg14q, me4si, ch3 4si, si ch3 4, chembl68073
6396
CHEBI:85361
tetramethylsilane
C[Si](C)(C)C
75-76-3
C4H12Si
88.23
MFCD00008274
CZDYPVPMEAXLPK-UHFFFAOYSA-N
silane, tetramethyl, tetramethylsilicane, tetramethyl silane, silicon, tetramethyl, tetramethyl-silane, unii-41y0rbg14q, me4si, ch3 4si, si ch3 4, chembl68073
6396
CHEBI:85361
tetramethylsilane
C[Si](C)(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Tetramethylsilane
Nota nome 99%
Punto di fusione -99.0°C
Colore Colorless
Densità 0.6400g/mL
Punti di ebollizione 26.0°C to 28.0°C
Punto d'infiammabilità −27°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare Si(CH3)4
Indice di rifrazione 1.3585
Quantità 100 mL
Beilstein 04, 625
Indice di Merck 15, 9377
Gravità specifica 0.64
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.02g/L (25°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Peso formulazione 88.22
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Liquido infiammabile Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H224-Liquido e vapori altamente infiammabili.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.