Learn More
Tetramethylsilane, 99%
Codice prodotto. 10338770 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10338770 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10073230 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
10308953 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10338770 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 268861000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 75-76-3 | C4H12Si | 88.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-76-3
Formula molecolare C4H12Si
Molecular Weight (g/mol) 88.23
Numero MDL MFCD00008274
InChI Key CZDYPVPMEAXLPK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo silane, tetramethyl, tetramethylsilicane, tetramethyl silane, silicon, tetramethyl, tetramethyl-silane, unii-41y0rbg14q, me4si, ch3 4si, si ch3 4, chembl68073
PubChem CID 6396
ChEBI CHEBI:85361
IUPAC Name tetramethylsilane
SMILES C[Si](C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Tetramethylsilane
Nota nome 99%
Punto di fusione -99.0°C
Colore Colorless
Densità 0.6400g/mL
Punti di ebollizione 26.0°C to 28.0°C
Punto d'infiammabilità −27°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare Si(CH3)4
Indice di rifrazione 1.3585
Quantità 100 mL
Beilstein 04, 625
Indice di Merck 15, 9377
Gravità specifica 0.64
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.02g/L (25°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Peso formulazione 88.22
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid