Specifica
| Materiale o nome chimico | Tetramethylsilane |
| Punto di fusione | -99°C |
| Colore | Colorless |
| Densità | 0.6400g/mL |
| Punti di ebollizione | 26°C to 28°C |
| Punto d'infiammabilità | -27°C |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | Si(CH3)4 |
| Indice di rifrazione | 1.3585 |
| Quantità | 25 g |
| Vedi altri risultati |