Learn More
Tetramethylsilane, ACS reagent, NMR grade
Codice prodotto. 11926161 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11926161 100 g Bottiglia in vetro 100g
11917303 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11926161 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 445901000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 75-76-3 | C4H12Si | 88.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-76-3
Formula molecolare C4H12Si
Molecular Weight (g/mol) 88.23
Numero MDL MFCD00008274
InChI Key CZDYPVPMEAXLPK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo silane, tetramethyl, tetramethylsilicane, tetramethyl silane, silicon, tetramethyl, tetramethyl-silane, unii-41y0rbg14q, me4si, ch3 4si, si ch3 4, chembl68073
PubChem CID 6396
ChEBI CHEBI:85361
IUPAC Name tetramethylsilane
SMILES C[Si](C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Tetramethylsilane
Punto di fusione -99°C
Colore Colorless
Densità 0.6400g/mL
Punti di ebollizione 26°C to 28°C
Punto d'infiammabilità -27°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare Si(CH3)4
Indice di rifrazione 1.3585
Quantità 100 g
Indice di Merck 15,9377
Gravità specifica 0.64
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.02g/L (25°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Peso formulazione 88.22
Grado Reagente ACS
Forma fisica Liquid