Learn More
Tetramethylthiourea, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tetramethylthiourea |
| CAS | 2782-91-4 |
| Formula molecolare | C5H12N2S |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H12N2S/c1-6(2)5(8)7(3)4/h1-4H3 |
| SMILES | CN(C)C(=S)N(C)C |
| IUPAC Name | 1,1,3,3-tetramethylthiourea |
| Molecular Weight (g/mol) | 132.23 |
| Peso formulazione | 132.0721 |