Learn More
Tetramethylthiourea, TRC
Codice prodotto. 30455818
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30455818 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30455818 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT88970510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tetramethylthiourea
CAS 2782-91-4
Formula molecolare C5H12N2S
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C5H12N2S/c1-6(2)5(8)7(3)4/h1-4H3
SMILES CN(C)C(=S)N(C)C
IUPAC Name 1,1,3,3-tetramethylthiourea
Molecular Weight (g/mol) 132.23
Peso formulazione 132.0721