Learn More
Tetramethyltin, 98%
Codice prodotto. 11334839
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11334839 50 g 50g
11354839 2 g 2g
11344839 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11334839 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 071145.18
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 594-27-4 | C4H12Sn | 178.85 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 594-27-4
Formula molecolare C4H12Sn
Molecular Weight (g/mol) 178.85
Numero MDL MFCD00008278
InChI Key VXKWYPOMXBVZSJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetramethyltin, stannane, tetramethyl, tetramethyl tin, tin, tetramethyl, tetramethylcin, snme4, ch3 4sn, tetramethylcin czech, tin tetramethyl, unii-8v4xu9dpbk
PubChem CID 11661
ChEBI CHEBI:30420
IUPAC Name tetramethylstannane
SMILES C[Sn](C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Tetramethyltin
Punto di fusione -54°C
Densità 1.291 g/mL
Punti di ebollizione 74°C to 75°C
Punto d'infiammabilità −12°C (9°F)
Odore Unpleasant
Indice di rifrazione 1.441
Quantità 50 g
Numero UN UN3384
Informazioni di solubilità Insoluble in water; Soluble in organic solvents
Peso formulazione 178.83
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.