Learn More
Tetramethyltin, 98%
Codice prodotto. 10001950 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10001950 10 g Bottiglia in vetro 10g
10265590 50 g Bottiglia in vetro 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10001950 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 163980100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 594-27-4 | C4H12Sn | 178.83 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 594-27-4
Formula molecolare C4H12Sn
Molecular Weight (g/mol) 178.83
Numero MDL MFCD00008278
InChI Key VXKWYPOMXBVZSJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetramethyltin, stannane, tetramethyl, tetramethyl tin, tin, tetramethyl, tetramethylcin, snme4, ch3 4sn, tetramethylcin czech, tin tetramethyl, unii-8v4xu9dpbk
PubChem CID 11661
ChEBI CHEBI:30420
IUPAC Name tetramethylstannane
SMILES C[Sn](C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Tetramethyltin
Nota nome 99%
Punto di fusione -54.0°C
Colore Colorless
Densità 1.2900g/mL
Punti di ebollizione 74.0°C to 75.0°C
Punto d'infiammabilità −12°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)4Sn
Indice di rifrazione 1.4400 to 1.4420
Quantità 10 g
Beilstein 04, 631
Gravità specifica 1.29
Informazioni di solubilità Solubility in water: immiscible.
Peso formulazione 178.83
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetramethyltin
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H300-Letale se ingerito.
  • H330-Letale se inalato.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P330-Sciacquare la bocca.