Learn More
Tetrandrine, MedChemExpress
Descrizione
Tetrandrine (NSC-77037
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tetrandrine |
| CAS | 518-34-3 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C38H42N2O6 |
| Quantità | 250 mg |
| Sinonimo | NSC-77037 d-Tetrandrine |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 5 mg/mL (8.03 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | COC1=CC(CCN(C)[C@@]2([H])CC3=CC(O4)=C(OC)C=C3)=C2C(OC5=C(OC)C=C6C([C@]([H])(CC7=CC=C4C=C7)N(C)CC6)=C5)=C1OC |
| Molecular Weight (g/mol) | 622.75 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only