Learn More
Tetrandrine, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 17750659 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17750659 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17750659 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 469550010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrandrine
CAS 518-34-3
Sinonimo (1β)-6,6 ',7,12-Tetramethoxy-2,2 '-dimethylberbaman
Quantità 1 g
Solubilità insoluble aqueous solution: soluble in ether; insoluble in petroleum ether
Punto di fusione 221°C to 225°C
Shipping Condition No special requirements
Linea di prodotti Life science
Formula molecolare C38 H42 N2 O6
Forma fisica Powder
Colore White to Yellow to Beige
Purezza ≥97.5%