Learn More
Tetraoctyltin 1000 μg/mL in Dichloromethane, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30322903
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
Dimensione della confezione:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30322903 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30322903 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREV17414750DI1000
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tetraoctyltin
CAS 3590-84-9
Nomi componenti o analita Tetraoctyltin
Shipping Condition +20°C
Formula molecolare C32 H68 Sn
Concentrazione 1000 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Tetraoctylstannane, NSC 65527, Tetra-n-octylstannane, Tetra-n-octyltin, Tin, tetraoctyl- (6CI,7CI)
InChI Formula InChI=1S/4C8H17.Sn/c4*1-3-5-7-8-6-4-2;/h4*1,3-8H2,2H3;
SMILES CCCCCCCC[Sn](CCCCCCCC)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
IUPAC Name tetraoctylstannane
Solvent or Matrix Dichloromethane
Molecular Weight (g/mol) 571.59
Quantità 5 mL
Peso formulazione 572.4343 g/mol