Learn More
Tetraoctyltin (>85%), TRC
Codice prodotto. 30006574
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
25mL
50mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30006574 25 mL 25mL
30005825 50 mL 50mL
17931345 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30006574 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT31045325ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3590-84-9
Formula molecolare C32 H68 Sn
Molecular Weight (g/mol) 571.59
Sinonimo Tin, tetraoctyl- (6CI,7CI), Tetraoctylstannane, NSC 65527, Tetra-n-octylstannane, Tetra-n-octyltin, Tetraoctyltin
IUPAC Name tetraoctylstannane
SMILES CCCCCCCC[Sn](CCCCCCCC)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Tetraoctyltin
Note sul grado di purezza GC
Quantità 25 mL
InChI Formula InChI=1S/4C8H17.Sn/c4*1-3-5-7-8-6-4-2;/h4*1,3-8H2,2H3;
Peso formulazione 572.4343
Percent Purity >95%