Learn More
Tetraphenylboron sodium, 99.5%
Codice prodotto. 10205430 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10205430 25 g Bottiglia in vetro 25g
10725631 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10205430 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 138520250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Tetraphenylboron sodium, 99.5%, C24H20BNa, CAS Number-143-66-8, borate 1-, tetraphenyl-, sodium, dotite kalibor, kalibor, kalignost, kariporu k, sodium tetraphenylborate, sodium tetraphenylborate 1-, sodium tetraphenylboride, sodium tetraphenylboron, tetraphenylboron sodium, 100g | CAS: 143-66-8 | C24H20BNa | 342.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 143-66-8
Formula molecolare C24H20BNa
Molecular Weight (g/mol) 342.22
Numero MDL MFCD00011494
InChI Key HFSRCEJMTLMDLI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium tetraphenylborate, tetraphenylboron sodium, sodium tetraphenylboron, kalignost, sodium tetraphenylborate 1-, kalibor, dotite kalibor, kariporu k, borate 1-, tetraphenyl-, sodium, sodium tetraphenylboride
PubChem CID 2723787
IUPAC Name sodium;tetraphenylboranuide
SMILES [Na+].C1=CC=C(C=C1)[B-](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Tetraphenylboron sodium
Nota nome p.a.
Punto di fusione >300.0°C
Colore Colorless
Perdita all'essiccatura 0.5 % max. (105°C)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99.4 % min. (Total base)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C6H5)4BNa
Quantità 25 g
Indice di Merck 15, 8818
Informazioni di solubilità Solubility in water: 50g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in acetone, slightly soluble in ether and chloroform, practically insoluble in petroleum ether
Peso formulazione 342.21
Percent Purity 99.5%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetraphenylboron sodium
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.