Specifica
| Materiale o nome chimico | Tetraphenylboron sodium |
| Punto di fusione | >300.0°C |
| Colore | Colorless to White |
| Forma fisica | Granular Crystalline Powder |
| Quantità | 500 g |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Perdita all'essiccatura | 0.5 % max. (105°C) |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Formula lineare | (C6H5)4BNa |
| Indice di Merck | 15,8818 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Tetraphenylboron sodium
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H301-Tossico se ingerito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.