Learn More
Tetraphenylphosphonium bromide, 99%
Codice prodotto. 10308200 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10308200 25 g Plastic bottle 25g
10133790 5 g Bottiglia in vetro 5g
10743265 100 g Plastic bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10308200 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 204020250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 2751-90-8 | C24H20BrP | 419.30 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for C-C Bond Formation (Olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2751-90-8
Formula molecolare C24H20BrP
Molecular Weight (g/mol) 419.30
Numero MDL MFCD00011915
InChI Key BRKFQVAOMSWFDU-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo tetraphenylphosphonium bromide, phosphonium, tetraphenyl-, bromide, tetraphenylphosphoniumbromide, tetraphenylphosponium bromide, tetraphenylphosphanium bromide, phosphonium, tetraphenyl-, bromide 1:1, ph4pbr, bromotetraphenylphosphorane, acmc-1ce9k, tetraphenylphosphorus bromide
PubChem CID 2724163
IUPAC Name tetraphenylphosphanium;bromide
SMILES [Br-].C1=CC=C(C=C1)[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Tetraphenylphosphonium bromide
Punto di fusione 295.0°C to 299.0°C
Colore White
Densità 260g/mL
Punto d'infiammabilità 260°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (Argentometry)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare (C6H5)4PBr
Quantità 25 g
Beilstein 16, II, 373
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohols
Peso formulazione 419.29
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetraphenylphosphonium bromide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.