Learn More
Tetraphenylphosphonium iodide, 98+%
Codice prodotto. 11494553
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11494553 5 g 5g
11404563 25 g 25g
11414563 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11494553 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11539.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2065-67-0 | C24H20IP | 466.30 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2065-67-0
Formula molecolare C24H20IP
Molecular Weight (g/mol) 466.30
Numero MDL MFCD00011917
InChI Key AEFPPQGZJFTXDR-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo tetraphenylphosphonium iodide, tetraphenylphosphoniumiodide, tetraphenylphosphanium iodide, acmc-1cpca
PubChem CID 2724164
IUPAC Name tetraphenylphosphanium;iodide
SMILES [I-].C1=CC=C(C=C1)[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Tetraphenylphosphonium iodide
Punto di fusione 345°C to 350°C
Quantità 5 g
Beilstein 3922216
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 466.31
Percent Purity ≥98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetraphenylphosphonium iodide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetraphenylphosphonium iodide