Learn More
Tetraphenyltin, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15433187
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 15433187
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A19132.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 595-90-4
Formula molecolare C24H20Sn
Molecular Weight (g/mol) 427.13
Numero MDL MFCD00003006
InChI Key CRHIAMBJMSSNNM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetraphenyltin, stannane, tetraphenyl, tetraphenyl tin, ccris 6326, tin, tetraphenyl-,, stannane,tetraphenyl, acmc-209mem
PubChem CID 61146
IUPAC Name tetraphenylstannane
SMILES C1=CC=C(C=C1)[Sn](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Tetraphenyltin
Punto di fusione 224°C to 227°C
Punti di ebollizione >420°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Odore Characteristic
Quantità 10 g
Numero UN UN3146
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 427.11
Percent Purity 97%